Imprimer
Dimethyl hydrogen phosphate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Dimethyl phosphate
OR10807-1G OR10807-5G
APOSOR10807-1GEA 65.4 EUR
APOSOR10807-1G APOSOR10807-5G
Dimethyl hydrogen phosphate
Dimethyl hydrogen phosphate
Formule: C₂H₇O₄P
Point d'ébullition: 174 °C
Densité: 1,323 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 813-78-5
EINECS: 212-389-6
UN: 3265
ADR: 8,III