Imprimer
Acide 4-chloro-m-toluique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Chloro-3-methylbenzoic acid
OR1080-100G OR1080-25G
APOSOR1080-100GEA 59.6 EUR
APOSOR1080-100G APOSOR1080-25G
Acide 4-chloro-m-toluique
Acide 4-chloro-m-toluique
Formule: C₈H₇ClO₂
Point de fusion: 212…216 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045853
Numéro CAS: 7697-29-2