Imprimer
Acide medronique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR10789-1G OR10789-5G
APOSOR10789-1GEA 27.7 EUR
APOSOR10789-1G APOSOR10789-5G
Acide medronique 98%
Acide medronique
Formule: CH₆O₆P₂
Point de fusion: 197…204 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00002139
Numéro CAS: 1984-15-2
EINECS: 217-851-0
UN: 3261
ADR: 8,III