(3-Methylbenzyl)phosphonic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₁₁O₃P Point de fusion: 194…195 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro CAS:
18945-65-8 UN: 3261 ADR: 8,III |