Imprimer
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate 97+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dimethyl acetylmethylphosphonate
OR10776-100G OR10776-25G OR10776-5G
APOSOR10776-100GEA 219 EUR
APOSOR10776-100G APOSOR10776-25G APOSOR10776-5G
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate 97+%
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate
Formule: C₅H₁₁O₄P
Poids moléculaire: 166.12 g/mol
Point d'ébullition: 76…79 °C/3mmHg
Densité: 1.202 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008769
Numéro CAS: 4202-14-6
EINECS: 224-110-5