Imprimer
Benzyl dimethylphosphonoacetate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR10755-1G OR10755-5G
APOSOR10755-1GEA 21.5 EUR
APOSOR10755-1G APOSOR10755-5G
Benzyl dimethylphosphonoacetate 98%
Benzyl dimethylphosphonoacetate
Formule: C₁₁H₁₅O₅P
Point d'ébullition: 148…150 °C/0,1mmHg
Densité: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01872507
Numéro CAS: 57443-18-2