Diethyl (hydroxymethyl)phosphonate 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₅H₁₃O₄P Point d'ébullition: 124…126 °C/3mmHg Densité: 1,14 g/cm³ (25 °C) Point éclair: >113 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014418 Numéro CAS: 3084-40-0 EINECS: 221-391-6 |