Imprimer
Phosphonoacétate de triéthyle
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethyl 2-(diethoxyphosphoryl)acetate, Diethyl [(ethoxycarbonyl)methyl]phosphonate
OR10710-100G OR10710-1KG OR10710-500G
APOSOR10710-100GEA 29 EUR
APOSOR10710-100G APOSOR10710-1KG APOSOR10710-500G
Phosphonoacétate de triéthyle
Phosphonoacétate de triéthyle
Formule: C₈H₁₇O₅P
Point d'ébullition: 260…262 °C
Point de fusion: –24 °C
Densité: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009177
Numéro CAS: 867-13-0
EINECS: 212-757-6
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III