Imprimer
4-tert-Butylphenylhydrazine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (4-(tert-Butyl)phenyl)hydrazine hydrochloride
OR10685-25G OR10685-5G
APOSOR10685-25GEA 149 EUR
APOSOR10685-25G APOSOR10685-5G
4-tert-Butylphenylhydrazine hydrochloride
4-tert-Butylphenylhydrazine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₇ClN₂
Point de fusion: 228 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013387
Numéro CAS: 128231-55-0