1,3-Dibromo-5-tert-butylbenzene
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₁₂Br₂ Point de fusion: 30…33 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06657956 Numéro CAS: 129316-09-2 |