Imprimer
Chlorure de (méthoxyméthyl)triphénylphosphonium 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR10664-100G OR10664-250G OR10664-500G OR10664-1KG
APOSOR10664-100GEA 21.9 EUR
APOSOR10664-100G APOSOR10664-250G APOSOR10664-500G APOSOR10664-1KG
Chlorure de (méthoxyméthyl)triphénylphosphonium 98%
Chlorure de (méthoxyméthyl)triphénylphosphonium
Formule: C₂₀H₂₀ClOP
Point de fusion: 185…195 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011800
Numéro CAS: 4009-98-7
EINECS: 223-664-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III