Imprimer
Methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR10660-100G OR10660-25G
APOSOR10660-100GEA 53.8 EUR
APOSOR10660-100G APOSOR10660-25G
Methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate 98%
Methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate
Formule: C₂₁H₁₉O₂P
Point de fusion: 165…172 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008455
Numéro CAS: 2605-67-6
EINECS: 220-018-4