4-Bromophénol 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₅BrO Point d'ébullition: 235…238 °C Point de fusion: 61…66 °C Densité: 1,84 g/cm³ (25 °C) Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002313 Numéro CAS: 106-41-2 EINECS: 203-394-4 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |