Imprimer
4-Bromoaniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR10617-100G OR10617-25G
APOSOR10617-100GEA 78.3 EUR
APOSOR10617-100G APOSOR10617-25G
4-Bromoaniline 98%
4-Bromoaniline
Formule: C₆H₆BrN
Point d'ébullition: 222…224 °C
Point de fusion: 56…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007822
Numéro CAS: 106-40-1
EINECS: 203-393-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III