Bis(neopentyl glycolato)diboron
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₂₀B₂O₄ Point de fusion: 175…185 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02093062 Numéro CAS: 201733-56-4 |