Imprimer
Acide 3-phénylbenzoïque 98+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide 3-biphénylecarboxylique
OR10604-1G OR10604-25G OR10604-5G
APOSOR10604-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10604-1G APOSOR10604-25G APOSOR10604-5G
Acide 3-phénylbenzoïque 98+%
Acide 3-phénylbenzoïque
Formule: C₁₃H₁₀O₂
Point de fusion: 164…168 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045846
Numéro CAS: 716-76-7
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III