Imprimer
Acide 4-bromo-2-chlorobenzoïque
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR1060-25G OR1060-100G OR1060-5G
APOSOR1060-25GEA 45.1 EUR
APOSOR1060-25G APOSOR1060-100G APOSOR1060-5G
Acide 4-bromo-2-chlorobenzoïque
Acide 4-bromo-2-chlorobenzoïque
Formule: C₇H₄BrClO₂
Point de fusion: 171…175 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00040903
Numéro CAS: 59748-90-2
EINECS: 261-911-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III