Imprimer
Tetrahydropyran-4-acetic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Tetrahydropyranyl-4-acetic acid
OR10586-1G OR10586-5G OR10586-10G
APOSOR10586-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10586-1G APOSOR10586-5G APOSOR10586-10G
Tetrahydropyran-4-acetic acid 97%
Tetrahydropyran-4-acetic acid
Formule: C₇H₁₂O₃
Point de fusion: 60…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631204
Numéro CAS: 85064-61-5