Acide 4-aminonicotinique 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Amino-3-pyridinecarboxylic acid, 4-Amino-nicotinic acid, 4-Amino-3-pyridinecarboxylic acid
Formule:
C₆H₆N₂O₂ Point de fusion: 307…312 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00234183 Numéro CAS: 7418-65-7 |