Imprimer
Acide (4-nitrophényl)métaborique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dihydroxy-4-nitrophénylborane
OR10572-1G OR10572-5G OR10572-25G
APOSOR10572-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10572-1G APOSOR10572-5G APOSOR10572-25G
Acide (4-nitrophényl)métaborique
Acide (4-nitrophényl)métaborique
Formule: C₆H₆BNO₄
Poids moléculaire: 166.93 g/mol
Point de fusion: 285…290 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00161360
Numéro CAS: 24067-17-2