Imprimer
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(4-Morpholinylcarbonyl)benzeneboronic acid, (4-(Morpholine-4-carbonyl)phenyl)boronic acid
OR10568-1G OR10568-5G OR10568-25G
APOSOR10568-1GEA 120 EUR
APOSOR10568-1G APOSOR10568-5G APOSOR10568-25G
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid 98%
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₁H₁₄BNO₄
Point de fusion: 126…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03411952
Numéro CAS: 389621-84-5