Imprimer
Acide (3-(méthylthio)phényl)métaborique 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Thioanisoleboronic acid, 3-(Methylthio)benzeneboronic acid
OR10567-25G OR10567-5G
APOSOR10567-25GEA 87 EUR
APOSOR10567-25G APOSOR10567-5G
Acide (3-(méthylthio)phényl)métaborique 97%
Acide (3-(méthylthio)phényl)métaborique
Formule: C₇H₉BO₂S
Poids moléculaire: 168.02 g/mol
Point de fusion: 158…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01319105
Numéro CAS: 128312-11-8