Imprimer
2-(Methylsulphonylamino)benzeneboronic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2-(Methylsulphonamido)phenyl)boronic acid
OR10560-1G OR10560-5G
APOSOR10560-1GEA 91.5 EUR
APOSOR10560-1G APOSOR10560-5G
2-(Methylsulphonylamino)benzeneboronic acid 97%
2-(Methylsulphonylamino)benzeneboronic acid
Formule: C₇H₁₀BNO₄S
Point de fusion: 116…120 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02179471
Numéro CAS: 756520-78-2