Imprimer
1-Methylimidazole-4-carboxylic acid methyl ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR10546-1G OR10546-250MG
APOSOR10546-1GEA 0 EUR
APOSOR10546-1G APOSOR10546-250MG
1-Methylimidazole-4-carboxylic acid methyl ester
1-Methylimidazole-4-carboxylic acid methyl ester
Formule: C₆H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179561
Numéro CAS: 17289-19-9