Imprimer
Indole-7-carboxylate de méthyle 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR10545-25G OR10545-5G
APOSOR10545-25GEA 98.6 EUR
APOSOR10545-25G APOSOR10545-5G
Indole-7-carboxylate de méthyle 97%
Indole-7-carboxylate de méthyle
Formule: C₁₀H₉NO₂
Point de fusion: 47…48 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00211064
Numéro CAS: 93247-78-0