Imprimer
Indole-6-carboxylate de méthyle 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR10544-5G OR10544-25G OR10544-100G
APOSOR10544-5GEA 21.9 EUR
APOSOR10544-5G APOSOR10544-25G APOSOR10544-100G
Indole-6-carboxylate de méthyle 98%
Indole-6-carboxylate de méthyle
Formule: C₁₀H₉NO₂
Point de fusion: 76…80 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00211063
Numéro CAS: 50820-65-0