Imprimer
1-Methylimidazole-5-carbaldehyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR10540-1G OR10540-5G
APOSOR10540-1GEA 27.7 EUR
APOSOR10540-1G APOSOR10540-5G
1-Methylimidazole-5-carbaldehyde 98%
1-Methylimidazole-5-carbaldehyde
Formule: C₅H₆N₂O
Point de fusion: 48…50 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00030439
Numéro CAS: 39021-62-0