Imprimer
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 3-boronobenzoate, 3-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
OR10536-5G OR10536-1G
APOSOR10536-5GEA 24.8 EUR
APOSOR10536-5G APOSOR10536-1G
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₉BO₄
Point de fusion: 205…208 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02093046
Numéro CAS: 99769-19-4