Imprimer
3-Isopropylphenylboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR10523-10G OR10523-5G
APOSOR10523-10GEA 197 EUR
APOSOR10523-10G APOSOR10523-5G
3-Isopropylphenylboronic acid 98%
3-Isopropylphenylboronic acid
Formule: C₉H₁₃BO₂
Point de fusion: 72…76 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01074634
Numéro CAS: 216019-28-2