Imprimer
4-(Isopropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(N-Isopropylaminocarbonyl)phenylboronic acid, (4-(Isopropylcarbamoyl)phenyl)boronic acid, 4-(Isopropylcarbamoyl)benzeneboronic acid
OR10521-1G OR10521-5G
APOSOR10521-1GEA 75.4 EUR
APOSOR10521-1G APOSOR10521-5G
4-(Isopropylcarbamoyl)phenylboronic acid
4-(Isopropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₄BNO₃
Point de fusion: 162…167 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04039353
Numéro CAS: 397843-67-3