Imprimer
4-Isobutylphenylboronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR10519-1G OR10519-5G
APOSOR10519-1GEA 0 EUR
APOSOR10519-1G APOSOR10519-5G
4-Isobutylphenylboronic acid 98%
4-Isobutylphenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₅BO₂
Point de fusion: 117…120 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01632198
Numéro CAS: 153624-38-5