Imprimer
5-Iodo-1-methylimidazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR10512-1G OR10512-5G
APOSOR10512-1GEA 74.1 EUR
APOSOR10512-1G APOSOR10512-5G
5-Iodo-1-methylimidazole
5-Iodo-1-methylimidazole
Formule: C₄H₅IN₂
Point de fusion: 105…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01632215
Numéro CAS: 71759-88-1