Imprimer
2-Iodo-1-méthylimidazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Iodo-1-méthyl-1H-imidazole
OR10510-1G OR10510-5G
APOSOR10510-1GEA 66.7 EUR
APOSOR10510-1G APOSOR10510-5G
2-Iodo-1-méthylimidazole
2-Iodo-1-méthylimidazole
Formule: C₄H₅IN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00661606
Numéro CAS: 37067-95-1