Acide (4-hydroxyphényl)métaborique 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(4-Hydroxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-hydroxyphenyl)borane, 4-Hydroxybenzeneboronic acid
Formule:
C₆H₇BO₃ Poids moléculaire: 137.93 g/mol Point de fusion: 285 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01074628 Numéro CAS: 71597-85-8 |