Acide (3-hydroxyphényl)métaborique 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Dihydroxy-3-hydroxyphénylborane
Formule:
C₆H₇BO₃ Poids moléculaire: 137.93 g/mol Point de fusion: 208…213 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01074603 Numéro CAS: 87199-18-6 |