Imprimer
Acide (2-hydroxyphényl)métaborique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Hydroxybenzeneboronic acid, Dihydroxy(2-hydroxyphenyl)borane, (2-Hydroxyphenyl)metaboric acid
OR10503-25G OR10503-5G OR10503-100G
APOSOR10503-25GEA 59.6 EUR
APOSOR10503-25G APOSOR10503-5G APOSOR10503-100G
Acide (2-hydroxyphényl)métaborique
Acide (2-hydroxyphényl)métaborique
Formule: C₆H₇BO₃
Poids moléculaire: 137.93 g/mol
Point de fusion: 185 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01074581
Numéro CAS: 89466-08-0