3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid, (3-Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Formule:
C₇H₉BO₃ Poids moléculaire: 151.96 g/mol Point de fusion: 93…99 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD01317846 Numéro CAS: 87199-15-3 |