Imprimer
trans-Heptenylboronic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (E)-Hept-1-en-1-ylboronic acid
OR10493-1G OR10493-5G
APOSOR10493-1GEA 168 EUR
APOSOR10493-1G APOSOR10493-5G
trans-Heptenylboronic acid 97%
trans-Heptenylboronic acid
Formule: C₇H₁₅BO₂
Point de fusion: 107…111 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01074600
Numéro CAS: 57404-76-9