Imprimer
Indole-5-carbaldéhyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Indole-5-carboxaldehyde, 1H-Indole-5-carboxaldehyde
OR10488-25G OR10488-5G
APOSOR10488-25GEA 198 EUR
APOSOR10488-25G APOSOR10488-5G
Indole-5-carbaldéhyde 98%
Indole-5-carbaldéhyde
Formule: C₉H₇NO
Poids moléculaire: 145.16 g/mol
Point de fusion: 96…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093664
Numéro CAS: 1196-69-6