Imprimer
2-Formyl-3-thiopheneboronic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Formylthiophene-3-boronic acid, (2-Formylthiophen-3-yl)boronic acid
OR10484-25G OR10484-5G
APOSOR10484-25GEA 516 EUR
APOSOR10484-25G APOSOR10484-5G
2-Formyl-3-thiopheneboronic acid 97%
2-Formyl-3-thiopheneboronic acid
Formule: C₅H₅BO₃S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01075678
Numéro CAS: 4347-31-3