Imprimer
Ethyl tetrahydropyran-4-ylacetate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR10475-1G OR10475-5G
APOSOR10475-1GEA 65.4 EUR
APOSOR10475-1G APOSOR10475-5G
Ethyl tetrahydropyran-4-ylacetate
Ethyl tetrahydropyran-4-ylacetate
Formule: C₉H₁₆O₃
Point d'ébullition: 73…75 °C/0,2mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788560
Numéro CAS: 103260-44-2