Ethyl-2-aminothiazole-4-carboxylate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Ethyl 2-aminothiazole-4-carboxylate
Formule:
C₆H₈N₂O₂S Point de fusion: 175…181 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00619079 Numéro CAS: 5398-36-7 |