Imprimer
Acide (2-éthoxyphényl)métaborique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR10471-100G OR10471-25G
APOSOR10471-100GEA 259 EUR
APOSOR10471-100G APOSOR10471-25G
Acide (2-éthoxyphényl)métaborique
Acide (2-éthoxyphényl)métaborique
Formule: C₈H₁₁BO₃
Poids moléculaire: 165.98 g/mol
Point de fusion: 97…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00674027
Numéro CAS: 213211-69-9