Imprimer
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, (4-Ethoxycarbonylphenyl)boronic acid
OR10470-100G OR10470-25G OR10470-5G
APOSOR10470-100GEA 148 EUR
APOSOR10470-100G APOSOR10470-25G APOSOR10470-5G
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₁₁BO₄
Poids moléculaire: 193.99 g/mol
Point de fusion: 135…140 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179441
Numéro CAS: 4334-88-7