2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₁₁BO₄ Point de fusion: 128…136 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD02179453 Numéro CAS: 380430-53-5 |