Imprimer
Acide (3,4-dichlorophényl)métaborique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR10445-100G OR10445-25G OR10445-250G
APOSOR10445-100GEA 108 EUR
APOSOR10445-100G APOSOR10445-25G APOSOR10445-250G
Acide (3,4-dichlorophényl)métaborique
Acide (3,4-dichlorophényl)métaborique
Formule: C₆H₅BCl₂O₂
Point de fusion: 280…285 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01074646
Numéro CAS: 151169-75-4