Imprimer
Acide (2,4-dichlorophényl)métaborique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR10443-25G OR10443-5G OR10443-100G
APOSOR10443-25GEA 0 EUR
APOSOR10443-25G APOSOR10443-5G APOSOR10443-100G
Acide (2,4-dichlorophényl)métaborique 98%
Acide (2,4-dichlorophényl)métaborique
Formule: C₆H₅BCl₂O₂
Point de fusion: 246…249 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013930
Numéro CAS: 68716-47-2