Imprimer
4-(Cyclohexylcarbamoyl)phenylboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(Cyclohexylaminocarbonyl)phenylboronic acid
OR10430-1G OR10430-5G OR10430-25G
APOSOR10430-1GEA 52.2 EUR
APOSOR10430-1G APOSOR10430-5G APOSOR10430-25G
4-(Cyclohexylcarbamoyl)phenylboronic acid
4-(Cyclohexylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₃H₁₈BNO₃
Point de fusion: 174…178 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03411956
Numéro CAS: 762262-07-7