Imprimer
3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (3-(Cyanomethyl)phenyl)boronic acid
OR10425-1G OR10425-250MG OR10425-5G
APOSOR10425-1GEA 261 EUR
APOSOR10425-1G APOSOR10425-250MG APOSOR10425-5G
3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid 97%
3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid
Formule: C₈H₈BNO₂
Point de fusion: 85…88 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03788026
Numéro CAS: 220616-39-7