Imprimer
3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)acetonitrile, 2-[3-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acetonitrile
OR10423-25G OR10423-5G
APOSOR10423-25GEA 275 EUR
APOSOR10423-25G APOSOR10423-5G
3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 96%
3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₁₈BNO₂
Point de fusion: 44…48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179458
Numéro CAS: 396131-82-1